missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polisorbato 20, MP Biomedicals™

Código de producto. 11426601 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
4 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
4 litros
50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11426601 100 mL 100 ml
11416601 50 mL 50 ml
11431981 4 L 4 litros
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11426601

Marca: MP Biomedicals 0219484180

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Tween 20
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Color Amarillo
Forma física Líquido aceitoso
Densidad 1.095 g/mL
Cantidad 100 mL
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.