Learn More
Eppendorf™ 384 Microplaca de proteína LoBind de pocillos con fondo en V de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10702074 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
N.° por paquete:
40
80
120
240
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 40
paquete de 80
Código de producto. N.° por paquete unitSize
10702074 80 paquete de 80
11568653 240 paquete de 240
10748483 40 paquete de 40
10583984 120 paquete de 120
4 options
Código de producto. 10702074
Marca: Eppendorf™ 0030624300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For troublesome samples where protein concentrations are low, the Eppendorf LoBind plates ensure maximal sample recovery - protecting enzyme activity and facilitating downstream analysis.
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
  • Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30 % faster sample identification and fewer pipetting errors
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Blanco, Fondo transparente
Tipo de producto Microplaca de proteínas LoBind de 384 pocillos
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Forma del pocillo V
N.° por paquete 80
Cantidad 80/pack