Learn More
Eppendorf™ 384 Microplaca de pocillos con fondo en V de polipropileno
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Blanca con fondo transparente, Clear Bottom
Blanco, fondo negro, Black Bottom
Gris, fondo blanco, White Bottom
Los recipientes:
Estéril
Limpio para PCR
Cantidad:
240/pack
80/pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 80
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Limpio para PCR |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanca con fondo transparente, Clear Bottom |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Forma del pocillo | V |
| Cantidad | 240/pack |