Learn More
Eppendorf™ Microplacas para PCR Twin Tec de 384 pocillos en forma de U de polipropileno
Compatibles con sistemas automatizados. Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
Marca: Eppendorf™ 0030128540
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
Descripción
Compatibles con sistemas automatizados.Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
- Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
- Flexión mínima de los faldones
- El faldón continuo proporciona compatibilidad con sistemas automatizados
- Apilable
- 8 orificios en el faldón, que ayudan a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada, p. ej., con pinzas
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
- Adecuado para todos los termocicladores comunes de 384 pocillos
- 45 μl de volumen máximo de pocillos
Specifications
Incluye código de barras | |
16 x 24 | |
Microplaca de PCR de 384 pocillos Twin Tec | |
Polipropileno | |
45 μl | |
25 | |
25/paq. |
Estándar | |
Rojo | |
Con faldón | |
384 | |
U | |
Sistemas automatizados |