Learn More
Eppendorf™ Microplacas para PCR Twin Tec de 384 pocillos en forma de U de polipropileno
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
Compatibles con sistemas automatizados.Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
- Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
- Flexión mínima de los faldones
- El faldón continuo proporciona compatibilidad con sistemas automatizados
- Apilable
- 8 orificios en el faldón, que ayudan a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada, p. ej., con pinzas
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
- Adecuado para todos los termocicladores comunes de 384 pocillos
- 45 μl de volumen máximo de pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 45 μl |
| Forma del pocillo | U |
| N.° por paquete | 25 |
| Compatibilidad de placas | Sistemas automatizados |
| Cantidad | 25/Paq. |