Learn More
Eppendorf™ Tubo de microcentrífuga LoBind para proteínas de polipropileno
Tienda Eppendorf Productos
Description
Almacene muestras de péptidos, anticuerpos o virus en estos tubos para microcentrífuga LoBind. Los tubos para microcentrífuga LoBind para proteínas de polipropileno Eppendorf™ son idóneos para trabajar en la investigación de proteínas, la espectrometría de masas y la preparación de muestras de matriz de proteínas.
- Manipulación sin problemas con los volúmenes/concentraciones más pequeños de una gran variedad de proteínas
- La manipulación preliminar de los tubos mediante saturación con BSA o siliconización no es necesaria para garantizar la recuperación de las proteínas en el tubo de plástico
- Se pueden obtener tasas de recuperación superiores al 99 %
- Las actividades enzimáticas, por ejemplo, no se reducen en este tubo, y los efectos de desnaturalización causados por la interacción con la superficie han quedado casi completamente excluidos
- Sin los efectos secundarios de un revestimiento de superficie
- Están disponibles en material Eppendorf LoBind™ para una recuperación máxima de muestras valiosas
- Máxima recuperación de proteínas (por encima del 97 %, BSA 1 μg/ml)
- Sin revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa y ATP (grado PCR* clean)
- Material de polipropileno especial fabricado en condiciones de procesamiento optimizadas
- Alto grado de durabilidad de centrifugación, con capacidad de 18 000 × g
- Alto grado de transparencia
- Tapa Safe-Lock
Specifications
Specifications
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Los consumibles LoBind de proteínas son ideales para trabajos en investigación de proteínas, espectrometría de masas, preparación de muestras de matrices de proteínas y almacenamiento de muestras de virus, anticuerpos y péptidos |
| N.° por paquete | 100 tubos (2 bolsas de 50) |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Esterilidad | Limpio para PCR |