Learn More
Cytiva Anillo de red de polipropileno-poliamida
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Para columnas XK 26, AK 26/C 26, AC 26 columnas
- Polipropileno (PP) (fibra de vidrio reforzada) Poliamida (PA)
- Temperatura de funcionamiento 4 °C-60 °C
- Porosidad 10μ m
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 26 mm |
| Tamaño de partículas | 34 μm |
| Material | Polipropileno, poliamida |