Learn More
Eppendorf™ Tubos de PCR de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8003117 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Con bisagras
Con tiras de tapones, abovedados
Con tiras de tapones, planos
No se incluye
Tapón con bisagras
Tira abovedada
Tiras de tapones planos
Formato:
Tiras de 10 x 12
Tiras de tubos para PCR rápida
Tubo
Tubo individual
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Limpio para PCR (no estéril)
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,1 mL
0,2 mL
0,2 mL
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 500
Código de producto. 15645367
Marca: Eppendorf™ 0030124707
Edge
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
  • Complementos de confianza para el trabajo diario
  • Protección contra la contaminación en la tapa
  • Posición definida de la tapa gracias a una bisagra especial
  • Alta transparencia, incluso en la base del tubo
  • Tapón grabado para su etiquetado
  • Junta hermética
  • Apertura fácil
  • Para su uso con todos los termocicladores con formato de bloque de 0,2 ml
  • Pared de grosor fino y superficie lisa
Aplicaciones
  • Tubos para PCR con bajo procesamiento de muestras
  • Tiras para PCR con un procesamiento de muestras medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incoloro
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad Paquete de 500 (10 bolsas de 50)
Para utilizar con (equipo) Se puede utilizar con todos los termocicladores con formatos de bloque de 0,2 ml
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Grado de pureza o calidad Apto para análisis forenses de ADN
Tipo de tapón Tapón con bisagras
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Formato Tubo individual
Tipo de producto Apto para análisis forenses de ADN