Descripción
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
Tiras de tubos para PCR rápidas Eppendorf, 0,1 ml, con tiras de tapones, planos, limpieza de PCR, 120 unidades (10 × 12 unidades) - Ideales para usar con cicladores rápidos como el Mastercycler X50s y enzimas rápidas - 8 tubos de reacción en formato de tira - Ideales para volúmenes de muestra pequeños - Se adaptan fácilmente para automatización - Sellables mediante tapas de tiras planas o abovedadas - 1)1) Descarga de certificados en www.eppendorf.com/certificates
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,1 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Grado de pureza o calidad | Limpio para PCR (no estéril) |
| Tipo de tapón | Con tiras de tapones, planos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Closure Included | Sí |
| Formato | Tiras de tubos para PCR rápida |
| Tipo de producto | Consumibles para PCR |