Learn More
Eppendorf™ Tubos de PCR de polipropileno
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Con bisagras
Con tiras de tapones, abovedados
Con tiras de tapones, planos
No se incluye
Tapón con bisagras
Tira abovedada
Tiras de tapones planos
Formato:
Tiras de 10 x 12
Tiras de tubos para PCR rápida
Tubo
Tubo individual
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Limpio para PCR (no estéril)
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,1 mL
0,2 mL
0,2 mL
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 500
Descripción
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
Tiras de tubos para PCR rápidas Eppendorf, 0,1 ml, con tiras de tapones, abovedados, limpieza de PCR, 120 unidades (10 × 12 unidades) - Ideales para usar con cicladores rápidos como el Mastercycler X50s y enzimas rápidas - 8 tubos de reacción en formato de tira - Ideales para volúmenes de muestra pequeños - Se adaptan fácilmente para automatización - Sellables mediante tapas de tiras planas o abovedadas - 1)1) Descarga de certificados en www.eppendorf.com/certificates
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,1 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Grado de pureza o calidad | Limpio para PCR (no estéril) |
| Tipo de tapón | Con tiras de tapones, abovedados |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Closure Included | Sí |
| Formato | Tiras de tubos para PCR rápida |
| Tipo de producto | Consumibles para PCR |