Descripción
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
- Apertura fácil
- El cierre hermético evita la evaporación
- Grosor de pared fina y uniforme y superficie de pared lisa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,1 ml |
| Cantidad | 120/pack |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de termociclador de 0,1 ml para una transferencia de calor eficiente y homogénea a la muestra |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Grado de pureza o calidad | Limpio para PCR (no estéril) |
| Fuerza máx. | 10.000 x g |
| Tipo de tapón | No se incluye |
| Mostrar más |