Learn More
Eppendorf™ Tubos de PCR de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10146704 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Con bisagras
Con tiras de tapones, abovedados
Con tiras de tapones, planos
No se incluye
Tapón con bisagras
Tira abovedada
Tiras de tapones planos
Formato:
Tiras de 10 x 12
Tiras de tubos para PCR rápida
Tubo
Tubo individual
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Limpio para PCR (no estéril)
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,1 mL
0,2 mL
0,2 mL
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 500
Código de producto. Tipo de tapón Formato Grado de pureza o calidad Volumen (métrico) unitSize
10146704 Tira abovedada Tiras de 10 x 12 Limpio para PCR (no estéril) 0,1 ml 120 PCS
15645367 Tapón con bisagras Tubo individual Apto para análisis forenses de ADN 0,2 mL paquete de 500
10500082 Tapón con bisagras Tubo individual Limpio para PCR (no estéril) 0,2 mL paquete de 1000
10401203 Con bisagras Tubo Limpio para PCR (no estéril) 0,5 mL paquete de 500
11843432 No se incluye Tiras de 10 x 12 Limpio para PCR (no estéril) 0,1 ml 120 PCS
10167184 Tiras de tapones planos Tiras de 10 x 12 Limpio para PCR (no estéril) 0,1 ml 120 PCS
15983982 No se incluye Tiras de tubos para PCR rápida Limpio para PCR (no estéril) 0,1 mL paquete de 120
15903992 Con tiras de tapones, abovedados Tiras de tubos para PCR rápida Limpio para PCR (no estéril) 0,1 mL paquete de 120
15993982 Con tiras de tapones, planos Tiras de tubos para PCR rápida Limpio para PCR (no estéril) 0,1 mL paquete de 120
9 options
Código de producto. 10146704
Marca: Eppendorf™ 0030124812
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
Garantice la eficiencia y la transferencia de calor homogénea con estos tubos de polipropileno de paredes finas. Los tubos de PCR de polipropileno Eppendorf™ son fáciles de abrir, aunque proporcionan un cierre hermético para evitar la evaporación en PCR.
  • Apertura fácil
  • El cierre hermético evita la evaporación
  • Grosor de pared fina y uniforme y superficie de pared lisa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,1 ml
Cantidad 120/pack
Para utilizar con (equipo) Bloques de termociclador de 0,1 ml para una transferencia de calor eficiente y homogénea a la muestra
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Grado de pureza o calidad Limpio para PCR (no estéril)
Fuerza máx. 10.000 x g
Tipo de tapón Tira abovedada
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Formato Tiras de 10 x 12
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina