Learn More
Cole-Parmer™ Colectores de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | colector |
| Conexión | (1/4 pulg.) |
| Material | Polipropileno |
| N.º de puertos | 8 |
| Tamaño del puerto (métrico) | 4,3 mm |
| Longitud (métrico) | 155,9 mm |
| Anchura (métrico) | 25,4 mm |
| Altura (métrico) | 25,4 mm |