Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
200 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
Fabricadas con polipropileno para una mayor durabilidad y una excelente resistencia química.Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y la mezcla de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
- La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
- Perfil bajo, base circular para mayor estabilidad
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ± 0,25 ml |
| Báscula | Graduaciones permanentes moldeadas |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Cantidad | 1Each |
| Graduaciones | 2 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Subdivisión | 0.25mL |
| Mostrar más |