Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno
Description
Fabricadas con polipropileno para una mayor durabilidad y una excelente resistencia química.Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y la mezcla de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
- La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C.
- Perfil bajo, base circular para mayor estabilidad
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±25 ml |
| Báscula | Graduaciones permanentes moldeadas |
| Diámetro (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 1Each |
| Graduaciones | 200 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Subdivisión | 25 ml |
| Show More |