Learn More
Equip Labo™ Mueble Gress para lavandería de polipropileno
Marca: Equip Labo™ 8505
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
750 mm | |
Polipropileno | |
600 mm |
mm | |
Mueble Gress para lavandería |