Learn More
BRAND™ Tarro de polipropileno con tapa a presión
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Tapa a presión incluida
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Diámetro (métrico) | 56 mm |
| Tipo de tapón | Tapa a presión |