Learn More
Kartell™ Recipientes para instrumentos de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Recipiente más pequeño muy útil para almacenar o esterilizar en húmedo instrumentos de disección
- Recipiente más grande para instrumentos más largos
- También puede usarse como recipientes de goteo o tarros de remojo
- Su base ancha los hace muy estables
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1100 ml |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento o esterilización en húmedo de instrumentos de disección |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 199,7 mm |
| Tipo de producto | Contenedor de goteo |
| Diámetro (métrico) | 147 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |