Learn More
Eppendorf™ Microtubos graduados de polipropileno
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Incolora
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2mL
2 ml
Grado de pureza o calidad:
Biopur
Biopur™
Calidad Eppendorf
Limpio para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
Utilice estos tubos para manipular de forma segura muestras valiosas y tóxicas, así como sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno EppendorfTM incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
- Las sustancias biopeligrosas pueden eliminarse con una cánula, sin que contengan aerosoles, a través de una membrana delgada en el centro del tapón
- La tapa se abre fácilmente con una mano
- Los tubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml están provistos de una escala de graduación y varia superficies de escritura
- El tubo de 0,5 ml está optimizado para su uso en experimentos de PCR*
- Entre los colores del paquete variado hay amarillo, rojo, azul, verde y transparente
- Micromano de mortero esterilizable en autoclave para resuspender sedimentos
- Puede centrifugarse hasta 23 500 × gr
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Surtido |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | PCR, centrifugación |
| N.° por paquete | Paquete de 5000 |
| Grado de pureza o calidad | Calidad Eppendorf |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapa hermética |
| RCF máx. | 30000 xg |