Learn More
Witeg™ Probetas graduadas de polipropileno
Código de producto. 11733349
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
11733349 cada uno
1 options
Código de producto. 11733349
Marca: Witeg™ 7 000 007
Solo quedan null
Especificaciones
Material Polipropileno
N.° por paquete Paquete de 6
Báscula Grabado
Diámetro (métrico) 66 mm
Cantidad Paquete de 6
Graduaciones 10 ml
Forma Redondo
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 439 mm
Tipo Probeta graduada
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.