Learn More
Eppendorf™ 384 Microplaca de pocillos de fondo F de polipropileno
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Blanco, Fondo transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
240/pack
80/pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 80
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | Plano |
| Cantidad | 80/pack |