Learn More
Eppendorf™ Tubo de microcentrífuga de polipropileno LoBind para ADN
Utilice estos tubos para aplicaciones de ADN o ARN en análisis forense, micromatrices, secuenciación de última generación, clonación genética y biología molecular general. Los tubos de microcentrífuga de polipropileno DNA LoBind Eppendorf™ no incorporan revestimiento de la superficie y ofrecen una durabilidad de centrifugación alta.
Marca: Eppendorf™ 0030108078
Detalles adicionales : Peso : 0.41000kg
Descripción
- Free from DNA, DNase, RNase and ATP (PCR* clean)
- Less than 1% loss of DNA /RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA-fragments)
- Special PP type manufactured under optimized conditions
- Available as 0.5mL, 1.5mL and 2mL Safe-Lock™ tubes
- High degree of transparency
Especificación
Polipropileno | |
Transparente | |
30000xG | |
250 Tubes (5 bags of 50) |
2mL | |
Polypropylene | |
DNA LoBind consumables are perfect for DNA or RNA applications in forensic analysis, microarrays, next generation sequencing, gene cloning and general molecular biology |