Learn More
Cytiva Conectores de tubos macho M6
Código de producto. 12514347 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Conexiones:
Macho M6
Tamaño de la unidad:
10 sets
Código de producto. Conexiones unitSize
12514347 Macho M6 10 sets
1 options
Código de producto. 12514347
Marca: Cytiva 18117264
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores de tubos M6 fabricados con materiales plásticos duraderos para su uso en sistemas de bombas de cromatografía. Los conectores de tubos M6 Cytiva están disponibles en conexiones con brida macho, sin reborde y de cierre.
Para evitar que el aire entre en una bomba del sistema de cromatografía, las conexiones de los tubos en la bomba y en las entradas deben estar bien apretadas y seguras.
  • Conector macho, sin reborde 
  • Conector macho: D.I. 3,3mm
  • Conexión de cierre macho: D.I. 2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conectores para tubos
Conexiones Macho M6
Material Polipropileno
Diámetro interior (métrico) 3,3 mm
Para utilizar con (equipo) Sistemas de bomba de cromatografía, tubos