Descripción
Las placas de pocillos profundos de polipropileno Eppendorf combinan un nuevo diseño de pocillo con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Facilidad de uso automática probada
- Conforme a la norma SBS
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Limpio para PCR |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | V |
| Cantidad | 120/paq. |