Learn More
Eppendorf Deepwell Plate 384/200 μL
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
LoBind, libre de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
Marca:  Eppendorf 0030526104
1348.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10581874
  • 1370.00€ / paquete de 120
Solo quedan null
En stock
Descripción
Las placas de pocillos profundos de polipropileno Eppendorf combinan un nuevo diseño de pocillo con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
  • ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Facilidad de uso automática probada
  • Conforme a la norma SBS
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
16 x 24
Polipropileno
Estéril
120/Pk.
Estándar
Esterilizable en autoclave
384
V
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteL204141R Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2023 Catalog Number0030526104
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf Deepwell Plate 384/200 μL > Estéril Sí; cantidad: 120/paquete