Learn More
Eppendorf™ Combitips de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8005622 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
9 tamaños de volumen (de 0,1 a 50 ml), 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13485778 9 tamaños de volumen (de 0,1 a 50 ml), 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13485778
Marca: Eppendorf™ 0030089936
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfaga todas las necesidades de cualquier laboratorio moderno con estas puntas. Las puntas Combitip de polipropileno Eppendorf™ funcionan de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, siempre dispensan el volumen correcto independientemente de la densidad del líquido y sus características de flujo.
  • Componentes de sistema ideales para todas las Eppendorf Multipettes
  • Los 9 tamaños de volumen (de 0,1 a50 ml) ofrecen un rango máximo de volúmenes de dispensación con incrementos mínimos de hasta 100 nanolitros en función de la Combitip utilizada
  • Las Combitips alargadas en volúmenes de 2,5 ml, 5,0 ml y 10 ml permiten llegar al fondo de la mayoría de los recipientes de laboratorio comunes
  • Codificación por colores individual facilita una identificación rápida
  • La geometría exclusiva en embudo garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes
  • Se ofrecen en 3 grados distintos de pureza para admitir cualquier aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Paquete de surtido de puntas de pipeta de desplazamiento positivo estándar Combitips Advanced
Volumen (métrico) 9 tamaños de volumen (de 0,1 a 50 ml), 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Declaraciones de limpieza Eppendorf Quality (Non-sterile)
Envase 1 CombiTips™ advanced of each size (9 total) and Adapter advanced 25 and 50 mL
Cantidad 1 Ea.
Tipo de producto Pipette Tips
Incluye Uno de los 9 tamaños de volumen Combitip, un adaptador Combitip de 25 ml y un adaptador Combitip de 50 ml
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Multipette