Learn More
Kartell™ Vaso de precipitados de polipropileno de perfil bajo de Clase B
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer durabilidad y buena resistencia química.Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones moldeadas permanentes o impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 10 minutos
- Soporta 100 °C de trabajo continuado
- Clase B, perfil bajo
- Conforme a ISO 7056 - 1981 (E) y BS 5404 apartado 1
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 87 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Altura (métrico) | 119 mm |
Incrementos | 10 ml |
Cantidad | 1 unidad |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C para trabajo continuado |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |