Learn More
Kolmi Hopen™ Gorro abombado de polipropileno en bolsa de polietileno de 48 cm de diámetro
Tienda Medicom Productos
Descripción
- Ligeras para una mayor comodidad
- Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento.
- Se adapta a diferentes tamaños de cabeza
- Banda elástica única
- Puede utilizarse para controlar el entorno de los procesos HACCP y de diversas industrias
- Peso del material 12 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Tipo de diseño | Gorro |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 9001 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Diámetro (métrico) | 48 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrial, laboratorio |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?