Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cuello de frasco 19/26
Rosca de frasco de 25 mm
Rosca de frasco de 32 a 28 mm
Rosca de frasco de GL 32 a GL 27
Rosca de frasco de GL 32 a GL 45
Rosca de frasco de GL 32 a NS 24/29
Rosca de frasco de GL 32 a NS 29/32
Rosca de frasco de GL 45 a GL 35
Rosca de frasco de GL 45 a GL 38
Rosca de frasco de GL 45 a S 40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Rosca de frasco de GL 32 a GL 45 |
| Cantidad | 1 unidad |