Learn More
Polypeptide GalNac Transferase 4/GALNT4 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18687118 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18687118 25 μL 25 microlitros
18263104 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18687118
Marca: Novus Biologicals NBP25595925ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Polypeptide GalNac Transferase 4/GALNT4 Polyclonal specifically detects Polypeptide GalNac Transferase 4/GALNT4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Polypeptide GalNac Transferase 4/GALNT4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.4.1.41, FLJ93314, GALNACT4, GALNAC-T4, Polypeptide GalNAc transferase 4, polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 4, pp-GaNTase 4, Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 4, UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 4, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptideN-acetylgalactosaminyltransferase 4 (GalNAc-T4)
Símbolos de los genes GALNT4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:IRFNSVTELCAEVPEQKNYVGMQNCPKDGFPVPANIIWHFKEDGTIFHPHSGLCLSAYRTPEGRPDVQMRTCDA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8693
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only