missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polypeptide GalNac Transferase 1/GALNT1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200037641 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18409320 25 μL 25 microlitros
18207117 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18409320 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18185225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Polypeptide GalNac Transferase 1/GALNT1 Polyclonal antibody specifically detects Polypeptide GalNac Transferase 1/GALNT1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Polypeptide GalNac Transferase 1/GALNT1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.4.1.41, GalNAc transferase 1, GALNAC-T1, Polypeptide GalNAc transferase 1, polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1, pp-GaNTase 1, Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 1, UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptideN-acetylgalactosaminyltransferase 1 (GalNAc-T1)
Símbolos de los genes GALNT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KERGLPAGDVLEPVQKPHEGPGEMGKPVVIPKEDQEKMKEMFKINQFNLMASEMIALNRSLPD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2589
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.