Learn More
Kautex™ Tarros de polietileno de cuello ancho
Código de producto. p-8013600
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 108
paquete de 48
paquete de 700
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior del cuello (métrico) unitSize
17888117 100 ml 31 mm paquete de 700
10490781 250 ml 41 mm cada uno
10208850 500 ml 53 mm cada uno
17828117 750 ml 53 mm paquete de 108
10400981 1000 ml 67 mm cada uno
15991391 1500 ml 67 mm paquete de 48
10400791 1500 ml 67 mm 1 PCS
10370691 2000 ml 67 mm 1 PCS
8 options
Código de producto. 17888117
Marca: Kautex™ 2000071492
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE para una mayor resistencia y durabilidad. Los tarros de polietileno de cuello ancho Kautex™ proporcionan aberturas fáciles de llenar para minimizar residuos.
  • Redondos, resistentes, fáciles de limpiar y a prueba de fugas
  • Especialmente adecuado para el almacenamiento, el transporte o la eliminación de materiales en gránulos o en polvo.
  • No se incluyen tapones
Aplicaciones:
  • packs, paquetes…
  • flexible
  • envío de muestras
  • correo
  • transporte
  • storage (almacenamiento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 31 mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, embalaje, almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 720 cajas
Peso (métrico) 0.01 kg
Color del tapón Negra
Claridad Natural
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 48 x 77 mm
Tipo de producto Tarro de cuello ancho
Diámetro (métrico) 48 mm