Learn More
Polyethylene Glycol Antibody (RM105), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 30027850 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30027850 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30027850 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326041F
Rabbit Monoclonal Antibody
Polyethylene Glycol Monoclonal antibody specifically detects Polyethylene Glycol in All samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Polyethylene Glycol
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RM105
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen 1,2-Dihydroxyethane, 1,2-ethanediol, 107-21-1, 2-hydroxyethanol, Ethane-1,2-diol, glycol, Glycol alcohol, monoethylene glycol
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated Polyethylene Glycol (PEG) with terminal methoxy group
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG