Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bolsas de guantes de polietileno
Código de producto. 11483880
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in)
27 x 17 pulg
27 x 27 pulg
37 x 27 pulg
37 x 37 pulg
Cantidad:
1 unidad
Paquete de 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Cantidad unitSize
11483880 27 x 27 pulg Paquete de 4 paquete de 4
11443880 43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in) 1 unidad cada uno
11463880 27 x 17 pulg 1 unidad cada uno
11473880 27 x 17 pulg Paquete de 4 paquete de 4
11440960 27 x 27 pulg 1 unidad cada uno
15464135 37 x 27 pulg 1 unidad cada uno
15474135 37 x 27 pulg Paquete de 4 paquete de 4
11413890 37 x 37 pulg 1 unidad cada uno
11403890 37 x 37 pulg Paquete de 4 paquete de 4
9 options
Código de producto. 11483880
Marca: Thermo Scientific Chemicals 092727.LL
Solicitar formato a granel o personalizado
Para el uso con la manipulación de materiales o productos químicos de alta pureza sensibles al aire/humedad. Ideal para uso en laboratorio y recogida de muestras sobre el terreno.
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Una alternativa portátil a las cajas de guantes estándar
  • Incluye cierre, acoplador de tubos y guantes de algodón
  • Ideal para la manipulación de materiales o productos químicos de alta pureza sensibles al aire/humedad
  • Para su uso en el laboratorio y/o en la recogida de muestras sobre el terreno
  • Disponibles en diversos tamaños y cantidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polietileno
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27 x 27 pulg
Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras sobre el terreno, uso en laboratorio
Incluye Cierre, acoplador de tubos y guantes de algodón
Longitud (imperial) 27 in
Cantidad Paquete de 4