Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bolsas de guantes de polietileno
Descripción
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Una alternativa portátil a las cajas de guantes estándar
- Incluye cierre, acoplador de tubos y guantes de algodón
- Ideal para la manipulación de materiales o productos químicos de alta pureza sensibles al aire/humedad
- Para su uso en el laboratorio y/o en la recogida de muestras sobre el terreno
- Disponibles en diversos tamaños y cantidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 37 x 37 pulg |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras sobre el terreno, uso en laboratorio |
| Incluye | Cierre, acoplador de tubos y guantes de algodón |
| Longitud (imperial) | 37 in |
| Cantidad | 1 unidad |