Learn More
Kartell™ Ranvier Type Dropping Bottle
Click to view available options
Capacidad:
50 ml
100 ml
Descripción
- Incluye tubo de PE y tetina de goma
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad | 50 ml |
Diámetro (métrico) | 35 mm |
Altura (métrico) | 96 mm |
Tipo de producto | Frascos cuentagotas |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Color | Neutral |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tubo de polietileno, tetina de goma |
Material | Polietileno |
Cantidad | Paquete de 10 |