Learn More
Cytiva Conector de tubos de polieteretercetona para SRTC-3 M6 hembra
Código de producto. 11709575 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11709575 1,5 mm paquete de 2
1 options
Código de producto. 11709575
Marca: Cytiva 19214401
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Conector de tubos
Diámetro exterior (métrico) 1,8 mm
Material PEEK
Diámetro interior (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (equipo) Para SRTC-3 M6 hembra