Learn More
Cytiva Kit de recogida de microfracción de sílice de polieteretercetona (PEEK)
Tienda Cytiva ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material | PEEK, sílice |
| Tipo | Kit de recogida de microfracción |
| Incluye | 1 tubo con un manguito premontado, diámetro interno : 0,15 mm, L=800 mm (sílice), 1 manguito con diámetro externo: 0,0625 cm (1/16 pulgadas), diámetro interno: 405 μM (sílice), 2 × estrecho de apriete manual, conector de cabeza (PEEK), para tubo con diámetro externo de 0,48 cm (1/16 pulgadas), 1 × instrucciones para la recogida de microfracciones |
| Cantidad | 1 kit |