Learn More
Alfa Aesar™ Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 410
Marca: Alfa Aesar™ 043669.K2
Detalles adicionales : CAS : 9016-00-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. | 1L |
---|
9016-00-6 | |
(CH3)3SiO(Si(CH3)2O))nSi(CH3)3 | |
MFCD00148360 |
Especificación
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated | |
9016-00-6 | |
(CH3)3SiO(Si(CH3)2O))nSi(CH3)3 | |
Liquid | |
1.3900 | |
Colorless | |
1L |
M.W. 410 | |
0.88g/mL | |
MFCD00148360 | |
Odorless | |
85°C to 105°C (2° to 4mmHg) | |
-40°C | |
70°C (158°F) |