missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Poly-Ubiquitin Monoclonal antibody specifically detects Poly-Ubiquitin in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Poly-Ubiquitin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HWA4C4 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 |
| Formulación | PBS with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | CEP80, HEL112, ribosomal protein S27a, RPS27A, S27A, UBA80, UBC, UBCEP1, UBCEP80 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | The hybridoma secreting the antibody was generated by fusion of splenocytes from Balb/c mice which had received repeated immunisation with a synthetic peptide encompassing the ubiquitin K63-isopeptide motif. |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?