missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poly-Ubiquitin Antibody (Genentech patent anti-Polyubiquitin), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 30114677 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30114677 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30114677 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327986UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Poly-Ubiquitin Monoclonal antibody specifically detects Poly-Ubiquitin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Poly-Ubiquitin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Genentech patent anti-Polyubiquitin
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CEP80, HEL112, ribosomal protein S27a, RPS27A, S27A, UBA80, UBC, UBCEP1, UBCEP80
Especie del huésped Human
Inmunógeno Polyubiquitin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6233
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.