missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR3F Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200104017 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30228298 20 μL 20 microlitros
30227583 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30228298

Marca: Novus Biologicals NBP33523320ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POLR3F Polyclonal antibody specifically detects POLR3F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POLR3F
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DNA-directed RNA polymerase III 39 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase III subunit F, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC6, DNA-directed RNA polymerases III 39 kDa polypeptide, polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide F (39 kDa), polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide F, 39 kDa, RNA polymerase III 39 kDa subunit, RNA polymerase III C39 subunit, RNA polymerase III subunit C6, RPC39MGC13517, RPC6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human POLR3F (NP_006457.2).,, Sequence:, MAEVKVKVQPPDADPVEIENRIIELCHQFPHGITDQVIQNEMPHIEAQQRAVAINRLLSMGQLDLLRSNTGLLYRIKDSQNAGKMKGSDNQEKLVYQIIEDAGNKGIWSRDIRYKSNLPLTEINKILKNLESKKLIKAVKSVAASKKKVYMLYNLQPDRSVTGGAWYSDQDFESEFVEVLNQQCFKFLQSKAETARESKQNPMIQRNSSFASSHEVWKYI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10621
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.