Learn More
POLR2F Antibody (2G2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18394759 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18394759 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18394759
Marca: Novus Biologicals H00005435M02
Mouse Monoclonal Antibody
POLR2F Monoclonal antibody specifically detects POLR2F in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno POLR2F
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2G2
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_068809.1
Alias de gen DNA-directed RNA polymerase II subunit F, DNA-directed RNA polymerases I, II, and III 14.4 kDa polypeptide, HRBP14.4, II, and III subunit RPABC2, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide F, RNA Polymerase II subunit 14.4 kD, RNA polymerases I, II, and III subunit ABC2, RPB6, RPB6 homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno POLR2F (NP_068809.1, 1 a.a. ~ 127 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSDNEDNFDGDDFDDVEEDEGLDDLENAEEEGQENVEILPSGERPQANQKRITTPYMTKYERARVLGTRALQIAMCAPVMVELEGETDPLLIAMKELKARKIPIIIRRYLPDGSYEDWGVDELIITD
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ