Learn More
Pollen allergen Phl p 1 Human anti-Plant, Clone: 25, Novus Biologicals™
Código de producto. 18378540 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
25 microgramos
18378540 0.05 mg 0.05 miligramo
18065446 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18378540
Marca: Novus Biologicals NBP2812750.05MG
Human Monoclonal Antibody
Pollen allergen Phl p 1 Monoclonal specifically detects Pollen allergen Phl p 1 in Plant samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pollen allergen Phl p 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 25
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Dot Blot
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P43213
Alias de gen Allergen Phl p I, grass pollen allergen
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Phl p 1, a grass pollen allergen.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgE κ