Learn More
Pollen allergen Phl p 1 Human anti-Plant, Clone: 25, Novus Biologicals™
Código de producto. 18065446 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18065446 25 μg 25 microgramos
18378540 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065446 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP28127525UG
Human Monoclonal Antibody
Pollen allergen Phl p 1 Monoclonal specifically detects Pollen allergen Phl p 1 in Plant samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pollen allergen Phl p 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 25
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Dot Blot
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P43213
Alias de gen Allergen Phl p I, grass pollen allergen
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Phl p 1, a grass pollen allergen.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgE κ