Learn More
Pollen allergen Phl p 1 Antibody (Clone 25), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18329980 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18329980 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18329980 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281276F
Rabbit Monoclonal Antibody
Pollen allergen Phl p 1 Monoclonal specifically detects Pollen allergen Phl p 1 in Plant samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pollen allergen Phl p 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon Clone 25
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen Allergen Phl p I, grass pollen allergen
Símbolos de los genes PHLPI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Phl p 1, a grass pollen allergen.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody binds to the Timothy grass allergen Phl p 1 and shows cotss reactivity with natural group 1 allergens from a variety of grass species such as oat, sweet vernal grass, Bermuda grass, rye grass, common reed, Kentucky blue grass, rye, wheat and maize (weak).
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ