Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de pulido blanco de recarga Kimtech™
Código de producto. 10046751 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Color unitSize
10046751 Blanco paquete de 300
1 options
Código de producto. 10046751
Marca: Kimberly-Clark™ 7212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfectos para la industrias de manufacturas del metal. Paños blancos de Spunlace que son adecuados para distintos trabajos de abrillantado en seco; preparación de superficies, aplicaciones previas y posteriores a pintura, y para abrillantar cristal. 39 cm (An), compatible con 7213.
  • Adecuado para una variedad de tareas de pulido en seco; preparación de superficies, aplicaciones de pintura previa/posterior y pulido de vidrio
  • Para la industria de fabricación de metales
  • Encaje, paños blancos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de pulido
Longitud (imperial) 11.41 in.
Longitud (métrico) 60 cm
Anchura (imperial) 11.41 in
Anchura (métrico) 39 cm
Material Paper
Color Blanco
Tipo de recipiente Refill Pack
Dimensiones (L x An) 60 x 39 cm
Cantidad de embalaje 300 paños