Learn More
POLE4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062929 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18671081 0.02 mL 0.02 ml
18681461 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18671081
Marca: Novus Biologicals NBP2935620.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
POLE4 Polyclonal antibody specifically detects POLE4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno POLE4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DNA polymerase epsilon p12 subunit, DNA polymerase epsilon subunit 4, DNA polymerase epsilon subunit p12, DNA polymerase II subunit 4, EC 2.7.7.7, p12, polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit), YHHQ1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-117 of human POLE4 (NP_063949.2). MAAAAAAGSGTPREEEGPAGEAAASQPQAPTSVPGARLSRLPLARVKALVKADPDVTLAGQEAIFILARAAELFVETIAKDAYCCAQQGKRKTLQRRDLDNAIEAVDEFAFLEGTLD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Polymerases, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56655
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG