missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLE4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18671081 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18671081 0.02 mL 0.02 ml
18681461 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18671081

Marca: Novus Biologicals NBP2935620.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POLE4 Polyclonal antibody specifically detects POLE4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POLE4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DNA polymerase epsilon p12 subunit, DNA polymerase epsilon subunit 4, DNA polymerase epsilon subunit p12, DNA polymerase II subunit 4, EC 2.7.7.7, p12, polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit), YHHQ1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-117 of human POLE4 (NP_063949.2). MAAAAAAGSGTPREEEGPAGEAAASQPQAPTSVPGARLSRLPLARVKALVKADPDVTLAGQEAIFILARAAELFVETIAKDAYCCAQQGKRKTLQRRDLDNAIEAVDEFAFLEGTLD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Polymerases, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56655
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.