Learn More
Invitrogen™ PolarScreen™ Androgen Receptor Competitor Assay Kit, Green
Kit de ensayo del competidor del receptor de andrógenos PolarScreen™ verde
Marca:  Invitrogen™ A15880
Código de producto. 15382724
  • 1594.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El kit de ensayo del competidor del receptor de andrógenos PolarScreen™ verde, proporciona un método sensible y eficiente para el cribado de alto rendimiento basado en la polarización de fluorescencia de los ligandos potenciales del receptor de andrógenos (AR). El kit utiliza un dominio de unión a ligando de AR de rata, expresado por células de insectos, marcado con glutatión-S-transferasa (GST) e histidina (también disponible por separado) y un novedoso ligando de andrógenos fluorescente de alta afinidad (Fluormone™ AL Green) en un formato de ensayo homogéneo y de mezcla y lectura.
Este kit produce una lectura de color verde. También está disponible un kit rojo. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener más información o asistencia, póngase en contacto con nosotros en drugdiscoverytech@lifetech.com.
El ensayo del competidor del receptor de andrógenos PolarScreen es:
  • Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
  • Compatible con alto rendimiento: ensayos de polarización de fluorescencia en 1 placa de 384 pocillos
  • Práctico: componentes disponibles a granel para las necesidades de detección más grandes
    Cómo funciona el ensayo
    El kit utiliza el dominio de unión a ligando de AR de rata etiquetado con His y GST [AR-LBD(His-GST)]. AR-LBD(HIS-GST) se añade a un ligando de andrógenos marcado con fluorescencia (FluormoneAL Green) en presencia de compuestos de ensayo del competidor en placas de micropocillos. La presencia de competidores eficaces impide la formación de un complejo AL Green/AR-LBD(His-GST), lo que provoca una disminución del valor de polarización debido al desplazamiento de ligandos causado por un competidor. El cambio en el valor de polarización en presencia de compuestos de ensayo se utiliza para determinar la afinidad relativa de los compuestos de ensayo para AR-LBD(His-GST).
    Póngase en contacto con nosotros para conseguir cantidades a granel o para solicitar ayuda con otras necesidades sobre ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta la detección de bibliotecas y mucho más.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    800 x 20 μL assays
    PolarScreen™
    AR
    1 tubo de proteína recombinante etiquetado con GST/His de dominio de unión a ligando de AR (almacenar entre -68 y -85 °C)
    1 tubo de Fluormone AL Green (almacenar entre -5 y -30 °C)
    2 frascos de tampón de detección (almacenar entre -5 y -30 °C)
    1 tubo de 1 M DTT (almacenar entre -68 y -85 °C)
    Ensayo de unión competitiva, ensayo de receptores nucleares
    Kit de ensayo